重要文件
8.00004
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
for synthesis
同義詞:
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H4O
CAS號碼:
分子量::
44.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
200-836-8
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99% (GC)
bp:
20.4 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
1006 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
1006 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
pH值
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
應用
Acetaldehyde is used as a raw material to synthesis acetal(1,1-dimetoxyethane) using Smopex 101 fibres catalyst.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-38.89 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Acetaldehyde dimethylacetal synthesis with Smopex 101 fibres as catalyst/adsorbent
Gandi GK, et al.
Chemical Engineering Science, 62(4), 907-918 (2007)