Key Documents
71491
Sigma-Aldrich
Overnight Express即时TB培养基 - Novagen
同義詞:
autoinduction media 
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.54
形狀
solid
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
microbiological culture: suitable
應用
microbiology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
Overnight Express Instant TB 培养基是一种完全的自诱导培养基,采用颗粒化极好的肉汤配方。它被用于常规的重组蛋白表达应用。Overnight Express Instant TB 培养基非常适合生产重组蛋白,无需通过乳糖操纵子控制的大肠杆菌表达系统监控细胞生长或诱导物(异丙基ß-D-1-硫代半乳糖苷(IPTG))添加。
應用
Overnight Express Instant TB 培养基 – Novagen 可用于:
  • 培养重组大肠杆菌菌落进行蛋白表达。
  • 作为自诱导培养基,研究葡萄糖和乳糖添加剂对重组羊血管紧张素原(oANG)生产的影响
  • 作为仓鼠重组PrP (rPrP)蛋白表达的培养基
特點和優勢
  • 自诱导培养基:通过消除监控和诱导步骤简化方案
  • 高营养培养基:细胞密度高,蛋白表达水平高
  • 颗粒化配方:在水中迅速均匀溶解,最大限度地减少吸入有害粉末成分的机会
  • 一次性 EasyPak 包装:最低样品处理显著减少了污染的机会。
  • 方便,不需要花额外的时间来称量不同成分
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
EasyPak铝箔袋装有足以进行1 L培养的颗粒化培养基。只需将EasyPak内容物加入1升无菌水中,补充10毫升甘油,并在微波炉中煮沸2分钟。
法律資訊
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jun-Jie Liu et al.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 33(4), 352-368 (2012-09-12)
RGD peptide (Arg-Gly-Asp tripeptide) binds to integrin αVβ(3) and αVβ(5), which is selectively expressed in tumor neovasculature and on the surface of some tumor cells. Some studies showed that coupling the RGD peptides to anticancer drugs yielded compounds with increased
Structure of the Murray Valley encephalitis virus RNA helicase at 1.9 Angstrom resolution.
Mancini, et al.
Protein Science, 16, 2294-2300 (2018)
Sarah Weisman et al.
Biomaterials, 31(9), 2695-2700 (2009-12-29)
Transgenic production of silkworm and spider silks as biomaterials has posed intrinsic problems due to the large size and repetitive nature of the silk proteins. In contrast the silk of honeybees (Apis mellifera) is composed of a family of four