重要文件
71330-M
Sigma-Aldrich
pCDF-1b DNA - Novagen
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106602
NACRES:
NA.51
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
儲存溫度
−70°C
一般說明
pCDF-1b质粒具有共表达能力以及表达具有N端His•Tag的融合蛋白的能力,该融合蛋白在纯化和切割后会产生天然蛋白。该质粒具有源自CloDF13(1)和链霉素/大观霉素抗性的来源,可以选择与许多其他基于Novagen T7的表达载体共表达。
该载体包含T7启动子、lac操纵子、核糖体结合位点(rbs)、氨基末端His•Tag编码序列和多个克隆位点(MCS)区域,旨在允许以最小的载体编码融合产生靶蛋白。Pml I克隆位点允许直接融合到His•Tag序列上,以插入钝的插入片段并在适当的阅读框中。对于需要可移动的氨基末端His•Tag序列的应用,MCS包括PshA I克隆位点(GACNNNNGTC)。PshA I位点与肠激酶(EK)蛋白酶(AspAspAspAspLys)的切割位点重叠。将适当设计的插入片段克隆到该位点可重新创建完整的EK位点,并允许通过EK消化去除所有氨基末端载体编码的序列。MCS的其余部分编码在许多其他Novagen表达载体中发现的限制性酶切位点,以促进插入片段转移。可选的C末端S•Tag编码序列,可用于纯化、检测和定量(2)。
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击 这里 获得最终用户声明(EUD)表格。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
1.Nijkamp,H.J.J.,De Lang,R.,Stuitje,A.R.,Van Den Elzen P.J.M.,Veltkamp,E.,and Van Putten,A.J.(1986) Plasmid16,135–160.
2.Kim,J.S. and Raines,R.T.(1993) Protein Science2,348–356.
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1