重要文件
71092
Millipore
PopCulture® 试剂
同義詞:
E. coli culture medium protein extraction reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106511
NACRES:
NA.77
一般說明
PopCulture Reagent*是浓缩洗涤剂的缓冲混合物,配制用于直接在其培养基中从大肠杆菌细胞中提取蛋白质。利用这种方法,在原培养管或多孔板中进行细胞培养、蛋白质提取和纯化。PopCulture在不使可溶性蛋白质变性的情况下穿透大肠杆菌细胞壁,并保护蛋白质免受高密度培养基中产生的极端pH值的影响。重组蛋白可以直接测定,也可以通过添加亲和基质,洗涤基质:靶蛋白复合物以去除培养基和细胞污染物并从基质中洗脱纯化的蛋白进行纯化。使用IMAC和GST亲和色谱方法(1)已证明从总培养物提取物中纯化融合蛋白。
为了进一步增强PopCulture纯化程序,可以添加溶菌酶和/或Benzonase®核酸酶。溶菌酶裂解大肠杆菌细胞壁中的肽聚糖键,增强细胞裂解并提高蛋白质的产率(1、2)。蛋白质可以在编码T7溶菌酶的宿主(pLysS宿主)中表达,或者可以在培养试剂后添加外源溶菌酶。也可以加入Benzonase核酸酶来降解可能由于高粘度而干扰纯化的内源核酸。
PopCulture蛋白质纯化程序非常适合用于蛋白质组学研究或任何可从提高的速度和便利性中受益的应用的样品的高通量(HT)机器人处理。磁性琼脂糖捕获树脂(例如GST•Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL>磁性琼脂糖珠,His•Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL>磁性琼脂糖珠)是HT应用的最佳选择,因为整个过程可以在单个试管中进行,而无需进行色谱柱或离心。
*正在申请专利
警告
毒性:刺激性(B)
其他說明
1.Grabski,A.,Drott,D.,Handley,M.,Mehler,M. and Novy,R.(2001).inNovations13,1–4.
2.Inouye,M.,Arnheim,N. and Sternglanz,T.(1973).J. Biol. Chem.248,7247.
法律資訊
本产品包含在EMD Chemicals Inc.或其附属公司拥有的EP专利1,432,822中。
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POPCULTURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3