重要文件
681672
Sigma-Aldrich
Wnt/β-联蛋白抑制剂, 豆蔻明
The Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin, also referenced under CAS 19309-14-9, controls the biological activity of Wnt/β-catenin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
同義詞:
Wnt/β-联蛋白抑制剂, 豆蔻明, (E)-1-(2,4-二羟基-6-甲氧基苯基)-3-苯基丙-2-烯-1-酮,Wnt通路抑制剂VII,Cardamonin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H14O4
CAS號碼:
分子量::
270.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
orange-yellow to amber
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O(C)c1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
一般說明
小豆蔻素是一种已知的2′,4′-二羟基-6′-甲氧基查尔酮,最近被确定为黑素细胞分化抑制剂,以及许多其他药理活性。小豆蔻素通过下调MITF和酪氨酸酶的表达,促进细胞内β连环蛋白的降解,同时抑制黑色素生成,从而降低黑色素含量。此外,发现小豆蔻素通过GSK-3β-非依赖性机制促进β-连环素的降解,这表明Siah依赖性途径和/或PKCa依赖性途径,而不是GSK-3&beta:-依赖性途径,可能介导小豆蔻素的细胞内连环素降解。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3