文件
6.18004
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
同義詞:
1,2-Dichlorobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS號碼:
分子量::
147.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
for synthesis
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI 密鑰
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N