產品線
Extran®
形狀
liquid
溶解度
water: soluble
密度
1.057 -1.067 g/cm3
應用
cleaning products
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1