重要文件
5.89574
Sigma-Aldrich
1,2-二甲氧基乙烷
anhydrous, 99.5%
同義詞:
1,2-二甲氧基乙烷, mono-Glyme, 乙二醇二甲醚, 单甘醇二甲醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS號碼:
分子量::
90.12
Beilstein:
1209237
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
85 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
48 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.5%
自燃溫度
396 °F
expl. lim.
10.4 %
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup