重要文件
555460-M
Millipore
Rhosin
≥93% (HPLC), powder, Rho inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
Rho抑制剂,Rhosin, G04,(2R)-2-氨基-3-(1H-吲哚-3-基)-Nʹ-((1E)-喹喔啉-6-基亚甲基)丙烷酰肼
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18N6O
CAS號碼:
分子量::
358.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
產品名稱
Rho抑制剂,Rhosin, Rho Inhibitor, Rhosin, CAS 1173671-63-0, is a cell-permeable compound that directly targets Rho GEF binding domain (Kd = 354 nM for RhoA), thereby prevents Rho from interacting with its GEFs.
品質等級
化驗
≥93% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
orange-brown
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Rhosin由两个通过连接体连接的芳香环组成,并以亚微摩尔范围的Kd与RhoA的Trp58周围区域结合,有效抑制GEF催化的RhoA激活。该化合物对于研究RhoA亚家族GTP酶的生理作用和评估靶向Rho在病理状况下的治疗潜力具有价值。
此外,Rhosin可以通过靶向RhoA和RhoC来抑制YAP激活。它还可以通过抑制Rho/YAP通路和调节黑色素瘤和乳腺癌细胞中RHAMM和CXCR4的表达来抑制肿瘤细胞转移。它通过增强D1-MSN可塑性和减少过度兴奋性来促进应激恢复力。
應用
Rho抑制剂Rhosin已被用于处理单个乳腺肿瘤细胞以调节RhoA活性,并用Förster共振能量转移(FRET)生物传感器验证细胞系。
生化/生理作用
主靶
Rho GT酶
靶标Ki:RhoA为354 nM
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Shang, X., et al. 2012.Chem. Biol.19, 699.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3