重要文件
529543
Millipore
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
同義詞:
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H3KO2
CAS號碼:
分子量::
98.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 7605
化驗
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: soluble
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1