重要文件
385906
Millipore
透明质酸,牛气管,荧光素标记
Fluorescently-labeled hyaluronic acid containing approximately 5 mole-percent of coupled dye. Useful for binding and localization studies.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥95% (NMR)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
orange
溶解度
water: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
荧光标记的透明质酸,含有约5摩尔%的偶联染料。可用于结合和定位研究。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Asari, A., et al. 1998.Arch.Histol.Cytol.61, 125.
Cantor, J.O., et al. 1997.Exp.Lung Res. 23, 229.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1