等級
Molecular Biology
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 4491
化驗
≥99% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 200 mg/mL
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
一种可用于制备生物缓冲液的非必需氨基酸(吸光度:≤0.1,在260 nm和280 nm处)。
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于室温(20°C)。储备液可在室温最长稳定6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1