重要文件
324801
Sigma-Aldrich
环氧霉素(Epoxomicin)
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
InSolution环氧酶素,合成
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H50N4O7
分子量::
554.72
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
產品名稱
环氧霉素(Epoxomicin), InSolution, ≥95%
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
合成环氧酶素(目录号 324800)在DMSO中的1 mM(50 µg/90 µl)溶液。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1