重要文件
324690
Millipore
EMPIGEN® BB 清洁剂,30% 溶液
同義詞:
十二烷基-N,N-二甲基甘氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
形狀
solution
品質等級
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
clear pale yellow
CMC
1.6 - 2.1 mM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
两性离子洗涤剂。月桂基二甲基甜菜碱可用作溶解膜成分和制备病毒药剂的洗涤剂。也可用于溶解角蛋白。临界胶束浓度为1.6-2.1 mM。
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
30% ±1%水溶液。
準備報告
可进一步用H₂O稀释至所需浓度。
其他說明
Lowthert, L.A., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.206, 370.Mukklis, F.A., et al. 1986.Vaccine4, 191.James, L.T., and Heckels, J.E.1981.J. Immunol. Methods42, 223.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3