Key Documents
3097S
Sigma-Aldrich
NucleoClean消毒喷雾
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
運輸包裝
ambient
一般說明
NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 去污喷雾是DNA去污的简单解决方案。
Millipore′s NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 去污喷雾将使您的实验室无PCR残留污染。我们的NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 喷雾为您提供了一种简单有效的清洁PCR设备,实验室器皿和工作台的方法--一种快速,简便,安全的漂白方法替代方法!
适当密封后,在室温下可稳定储存数月。
Millipore还提供AMP ID系统,这是一种高效核酸扩增技术,配置为方便的单管反应形式,用于实时PCR检测基于RNA或DNA的靶标。每个试剂盒提供的试剂足以进行多达100次检测,并包括优化的阳性对照和专为检测选定感染因子而设计的扩增引物。AMP ID系列目前包括用于泛肠病毒(AMP3100),西尼罗河病毒(AMP3200),甲型禽流感病毒,H5N1(AMP3500)以及1型和2型单纯疱疹病毒(AMP3800)的试剂盒。此外,Millipore还提供了一种功能强大的核酸提取和纯化系统ViralXpress,专门用于从血浆、血清、脑脊髓液、羊水、组织、骨髓、感染细胞或细胞培养上清液(3095)中高效纯化病毒DNA和RNA。每个试剂盒提供的试剂足够进行50次提取。
應用
NucleoClean去污喷雾适用于对实验室器皿、设备和实验室工作台上的核酸进行去污。
聯結
替代:3097
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。