253300
Deltamethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses, and increases intrasynaptosomal Ca2+ levels.
同義詞:
Deltamethrin, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R)- cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
About This Item
推薦產品
描述
Merck USA index - 14, 2883
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 15 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC(=C[C@H]1[C@H](C1(C)C)C(=O)O[C@@H](c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)Br
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI 密鑰
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
一般說明
生化/生理作用
protein phosphatase 2B
警告
重構
其他說明
Enan, E., and Matsumura, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 703.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup