推薦產品
產品名稱
CXCR4拮抗剂I,AMD3100, The CXCR4 Antagonist I, AMD3100, also referenced under CAS 155148-31-5, controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
off-white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
InChI 密鑰
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
包裝
警告
重構
其他說明
Pitchford, S.C., et al. 2009.Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009.Biochem.Pharmacol., 1655.
Thoma, G., et al. 2008.J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000.Mol.Pharmacol.57, 833.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3