重要文件
233152
Millipore
二硫赤藓糖醇
A protective agent for SH groups.
同義詞:
二硫赤藓糖醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H10O2S2
CAS號碼:
分子量::
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161504
NACRES:
NA.25
品質等級
描述
RTECS - KF2410000
化驗
≥98% (titration)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
<1% disulfides (UV)
顏色
white
pH值
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI 密鑰
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
一般說明
SH基保护剂。
水溶性、细胞可透过性的巯基保护剂。它使单硫醇保持还原状态,定量还原二硫化物。在体外保护蛋白巯基并恢复巯基氧化所失去的酶活性。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重構
重悬后,等分并在惰性气体下冷冻(-20℃)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3