重要文件
1.94601
Supelco
吡啶
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
79.1
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-809-9
NACRES:
NB.21
bp:
115 °C/1013 hPa
等級
ACS reagent
蒸汽壓力
26.7 hPa ( 25 °C)
產品線
EMPARTA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
482 °C
效力
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for routine analytical applications)
pH值
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
轉變溫度
flash point 17 °C
溶解度
soluble 1000 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于分析 EMPARTA® ACS
應用
  • 吡啶辅助硼酰自由基催化的乙烯基环丙烷-环戊烯(VCP-CP)重排。:研究探讨了吡啶辅助硼酰自由基催化促进的VCP-CP重排,强调了其对合成化学的意义以及在高效创造复杂分子结构方面的潜在应用(Li et al., 2024)。
分析報告
汽化值:12.7
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup