重要文件
1.94522
Supelco
石油醚
parameter 60-80 °C, EMPLURA®
同義詞:
Petroleum ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
產品線
EMPLURA®
參數
60-80 °C
儲存溫度
20-25°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.94522.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F
閃點(°C)
-26 °C