Key Documents
1.93672
Supelco
溴化钾
EMPLURA®
同義詞:
Potassium bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
BrK
CAS號碼:
分子量::
119.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1