Key Documents
1.93645
Supelco
硫酸镁 七水合物
EMPLURA®
同義詞:
泻盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MgSO4 · 7H2O
CAS號碼:
分子量::
246.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1