重要文件
1.50983
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
同義詞:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] HPLC柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
產品名稱
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 3 ea
標籤範圍
21% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 120 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.5
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany