重要文件
1.50433
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
同義詞:
TM=["LiChrosorb"] C18 HPLC色谱柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
產品名稱
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) Hibar® RT 125-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrosorb®
特點
endcapped: no
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrosorb® RP-18 是一个可靠的形状不规则的硅胶载体,具有反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂装在 Hibar 125-4 HPLC 色谱柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
應用
  • 采用柱切换高效液相色谱法同时测定生物体液中的氨苄西林和甲烯氨苄青霉素。:本研究采用柱切换HPLC法同时测定生物体液中的氨苄西林和甲烯氨苄青霉素。该方法中LiChrosorb RP - 8( 5μm)的使用提高了分离效率,对治疗药物监测至关重要(Lee et al., 1995)(Lee et al., 1995)。
分析報告
压力: ≤ 60 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 55000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany