重要文件
1.50149
Supelco
LiChrospher® PAH (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
同義詞:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"]HPLC滤芯
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
產品名稱
LiChrospher® PAH LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
PAH bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
150 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
LiChrospher® PAH是一种高效和选择性的固定相,特别根据EPA 610和550用于16 PAH(多环芳烃)和苯并(e)芘和苝的高分辨率分离。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 170 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 60000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):0.5 - 2.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany