Key Documents
14-770-M
Sigma-Aldrich
mTOR(1362端)蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal FLAG-tagged, recombinant, human mTOR, amino acids 1362-end, for use in Kinase Assays.
同義詞:
FRAP1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
比活性
377 U/mg
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... MTOR(2475)
一般說明
N-末端带有FLAG标签的重组人mTOR,氨基酸1362-末端
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白靶标:mTOR (FRAP1)
靶标亚家族:脂质/非典型
包裝
也有100 μg规格,请查询价格和供货情况。
單位定義
比活:其中一个单位的mTOR活性定义为在30°C下每分钟将1 nmole磷酸盐掺入2 mg/ml mTOR底物中,最终ATP浓度为100 µM。
外觀
在100 µL 10mM HEPES、50mM NaCl、50 mMβ-甘油磷酸盐、0.25 mM原钒酸钠、10 mM NaF、300 µg/mL FLAGTM肽、20%v/v甘油中加入16 µg酶
儲存和穩定性
储存在-70°C。 为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jianchang Qian et al.
Oncotarget, 7(41), 67071-67086 (2016-08-27)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a rational target for cancer treatment. While the mTORC1-selective rapalogs have shown significant benefits in the clinic, antitumor response may be further improved by inhibiting both mTORC1 and mTORC2. Herein, we established target