重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 78.4 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... BTK(695)
一般說明
N末端带有His6标签的重组全长人BTK
产品来源:由杆状病毒在Sf21昆虫细胞中表达获得
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:BTK
靶标亚家族:TK
包裝
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-552M。
品質
通过Src底物肽的磷酸化进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。