Merck
1.37093
SAFC
一水磷酸二氢钠
EMPROVE® EXPERT, BP, ChP, USP
製藥生產
同義詞:
磷酸钠 一元 一水合物, 磷酸一钠, 磷酸二氢钠 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaH2PO4 · H2O
CAS號碼:
分子量::
137.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
酶委員會索引編號:
231-449-2
agency
BP
ChP
USP
品質等級
描述
EMPROVE® EXPERT BP,USP
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
特點
RNase and DNase free
pH值
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
850 g/L
密度
2.04 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
磷酸二氢钠一水合物通常用作磷酸缓冲体系成分,用于生物分子下游色谱步骤或最终液体制剂。
由于其微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert级磷酸二氢钠一水合物特别适用于高风险应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3