重要文件
1.19804
Supelco
铋标准液
traceable to SRM from NIST Bi(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Bi Certipur®
同義詞:
ICP/AAS铋校准标准液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Bi in 0.5 M HNO3
技術
AAS: suitable
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
铋标准溶液可用作原子吸收光谱的校准标准品。
分析報告
1000 mg/L铋溶于0.5 mol/L HNO3,由高纯度Bi(NO3)3、HNO3和水制备而成
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials