重要文件
1.18328
Supelco
校准标准装置
turbidity 0.02-1000 NTU
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
47101516
NACRES:
SE.11
技術
photometry: suitable
濁度
0.02-1000 NTU
相容性
for use with Turbiquant 5000 IR
for use with Turbiquant 5000 T
儲存溫度
15-25°C
一般說明
0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1500 IR, 1500 T 0.02 - 10.0 - 1000 NTU Turbiquant
Turbiquant校准标准品装置适用于校准Turbiquant 1500 IR和1500 T。标准品具有以下优点:
1.新的一级标准品已获得二级标准品所没有的批准(根据US EPA被评为一级标准品)。
2.用于饮用水分析的仪器不再需要通过单独的一级标准品进行认证。
3.每个装置均包含最终检查的清晰记录。
4.由于生产准确度和溶液稳定性,新标准品具有较优的精密度。
5.标准品是是随时可用的。
6.它们无毒。
7.它们的储存和运输是没有问题的。
法律資訊
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany