Merck
全部照片(5)
重要文件
1.13303
Millipore
Bactident大肠杆菌
suitable for detection
同義詞:
以大肠杆菌测试
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NA.84
特點
ready-to-use
品質等級
製造商/商標名
Bactident
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
輸入
sample(s) (environmental)
water
應用
detection
environmental
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
適合性
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
一般說明
BACTIDENT 大肠杆菌试纸浸有 4-甲基伞形酮基-β-D-葡萄糖醛酸(MUG),当存在 β-D-葡萄糖醛酸苷酶时,被裂解形成 4-甲基伞形酮。在长波长紫外光激发下,若出现浅蓝色荧光则表明该酶的存在。如果细菌悬浮液由于吲哚的形成而在添加 KOVACS ’试剂后变红,则证实了色氨酸酶活性。
大肠杆菌快速鉴定试剂盒
應用
BACTIDENT 大肠杆菌用于饮用水的生物负荷测试。通过测试细菌培养物中是否存在酶 β-D-葡萄糖醛酸苷酶和色氨酸酶,该测试可以快速检测大肠菌群(大肠杆菌)。
聯結
替代品:1133030001
分析報告
荧光
-大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013):
+
- 大肠杆菌 194:+
- 大肠杆菌 ATCC 4351:+
- 变形杆菌 ATCC 13315:-
- 弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 8090:-
吲哚的形成
- 大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013):
+
- 大肠杆菌 194:+
- 大肠杆菌 ATCC 4351:+
- 变形杆菌 ATCC 13315:+
- 弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 8090:-
法律資訊
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger-Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
96.8 °F
閃點(°C)
36 °C