重要文件
1.13301
Millipore
Bactident 氨肽酶
suitable for detection, pkg of 50 strips
同義詞:
以L-丙氨酸氨基肽酶测试
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
NACRES:
NA.24
無菌
sterile
品質等級
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 50 strips
製造商/商標名
Bactident
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
應用
detection
environmental
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
適合性
Aeromonas spp.
Bacillus spp.
Salmonella spp.
一般說明
BACTIDENT氨基肽酶测试条是微生物学中用于检测菌株氨基肽酶活性的诊断测试条。氨基肽酶是一组从多肽和蛋白质的氨基端切割氨基酸的酶。测试条含有L-丙氨酸-4-硝基苯胺作为底物,在丙氨酸氨基转移酶存在的情况下可分为4-硝基苯胺和氨基酸L-丙氨酸。L-丙氨酸氨基肽酶位于细菌的细胞包膜中,并且4-硝基苯胺的清晰黄色的显影表明该酶的存在。
應用
BACTIDENT氨基肽酶试纸可用于工业中的生物负载测试。氨肽酶试验是确定革兰氏行为以及区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的可靠方法。这些试纸用于检测产L-丙氨酸氨基肽酶的微生物。该测试非常适合识别肠杆菌科和区分临床重要细菌(如链球菌和肠球菌)的种类。
聯結
替代:1.13301.0002
分析報告
颜色变为黄色
-鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031):
+
- 嗜水气单胞菌 ATCC 7966(WDCM 00063):+
- 雷特格氏变形杆菌 ATCC 29944:+
- 小肠结肠炎耶尔森菌 ATCC 9610(WDCM 00038)):+
- 蜡样芽孢杆菌 ATCC 11778(WDCM 00001):-
- 金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034):-
- 粪肠球菌 ATCC 11700:-
法律資訊
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13