重要文件
1.12393
Sigma-Aldrich
氯化钒(III)
99+
同義詞:
氯化钒(III), 三氯化钒
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cl3V
CAS號碼:
分子量::
157.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-744-6
NACRES:
NA.22
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
solid
效力
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
密度
3.0 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
應用
三氯化钒(VCl3)可作为下列反应的催化剂:
  • 醛、β-酮酯和尿素(硫脲)通过三组分Biginelli缩合反应合成嘧啶酮衍生物。
  • 各种酚和β-酮酯经Pechmann缩合反应合成香豆素衍生物。
  • β环氧化物和芳胺合成β-氨基醇。
  • 缩丙酮(acetonide)化合物在甲醇中化学选择性切割为二醇衍生物。
VCl3也可作为还原剂,用于测定水样中的硝酸盐和亚硝酸盐。
分析報告
含量测定(配位滴定): ≥ 99.0 %
鉴别(ICP-OES):通过测试
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Vanadium (III) chloride as an effective catalyst for the Pechmann reaction
Kumar BS, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(2), 172-175 (2006)