重要文件
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
同義詞:
Gadolinium(III) oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Gd2O3
CAS號碼:
分子量::
362.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
235-060-9
品質等級
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2330 °C
密度
7.4 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
InChI 密鑰
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1