Key Documents
1.12151
Sigma-Aldrich
Dysprosium oxide
99+
同義詞:
Dysprosium oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Dy2O3
CAS號碼:
分子量::
373.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-164-0
NACRES:
NA.22
品質等級
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2340 °C
密度
7.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
InChI 密鑰
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2