重要文件
1.09649
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for gas chromatography
同義詞:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
203.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
233-892-7
蒸汽壓力
10 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
43 °C/11 hPa
轉變溫度
flash point 40 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
InChI 密鑰
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Colour (visual): colourless to pale yellow
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup