product name
pH指示条pH 7.5-14, non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
產品線
MQuant®
品質等級
特點
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH值範圍
7.5-14.0
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
2-30°C
一般說明
MQuant pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上三个反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。 巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(如Spectroquant,请参见使用说明),我们建议使用MQuant pH试纸进行预检测。
非渗漏 pH 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 - 14.0 MQuant®
聯結
替代:9587-1; 9587-3; 9587
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1