重要文件
1.08498
Supelco
钒钼酸盐试剂
for determination of phosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<20 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
特定分析物
phosphate
技術
photometry: suitable
pH值
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
<-4 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
硫酸(碱量滴定法):18.0 - 20.5 %
应用测试:符合
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1