產品名稱
酚紫色, metal indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
雜質
≤10% Water (Karl Fischer)
mp
186 °C
體積密度
50 kg/m3
λmax
577-580 nm in 0.1 M NaOH
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(Cc1c(c(cc(c1)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2cc(c(c(c2)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C32H32N2O12.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42;;;;/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
相關類別
分析報告
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
最大吸光值λmax.(0.1 mol/l氢氧化钠溶液):577 - 580 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.005 g/l;氢氧化钠溶液0.1 mol/l;以无水物计算): ≥ 750
水(根据卡尔费休法): ≤ 10 %
作为指示剂的适用性(用于金属滴定):通过测试
最大吸光值λmax.(0.1 mol/l氢氧化钠溶液):577 - 580 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.005 g/l;氢氧化钠溶液0.1 mol/l;以无水物计算): ≥ 750
水(根据卡尔费休法): ≤ 10 %
作为指示剂的适用性(用于金属滴定):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3