Key Documents
1.07205
Supelco
认证二级标准品缓冲液
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 7.41 (25 °C), Certipur®
同義詞:
pH 7.41 Certified Secondary Buffer Solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.25
等級
certified reference material
品質等級
agency
complies with DIN 19266
產品線
Certipur®
成份
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate
pH值
7.41 (25 °C)
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证二级标准参考缓冲溶液(磷酸二氢钾/磷酸氢二钠)采用优质试剂和高纯度的溶解用水,通过重量法制备而成。其pH值采用铂氢电极差示电位法对照NIST & PTB认证一级参考物质分析而得。此外,根据DIN 19268的5点校准法,基于DIN 19266的合认证一级标准物质进行pH分析。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
该缓冲液可用于校准、检验和监测pH测量仪,并作为测试其他缓冲液的对照。
特點和優勢
  • 以100mL高密度塑料瓶包装的溶液形式提供
  • 已实行符合ISO指南31的详细稳定性研究
  • 产品标签上的相关信息包括符合ISO指南31要求的货号、产品描述、批号、有效期和安全数据
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
分析報告
pH值:7.414 - 7.420
有关完整数据,参见随附的证书
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany