等級
ACS reagent
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
自燃溫度
356 °F
expl. lim.
22 %
dilution
(for routine analytical applications)
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup