重要文件
1.06572
Supelco
磷酸三钠十二水合物
for analysis EMSURE®
同義詞:
磷酸三钠十二水合物, 磷酸三钠,磷酸三钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Na3O4P · 12H2O
CAS號碼:
分子量::
380.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-509-8
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
98.0-102.0% (alkalimetric)
形狀
crystals
效力
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
≤2.5% Free alkali (as NaOH)
pH值
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
285 g/L
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
體積密度
950 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
相關類別
分析報告
含量测定(碱量滴定法):98.0 - 102.0
鉴别:通过测试
不溶物: ≤ 0.01 %
游离碱(以NaOH计): ≤ 2.5 %
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
氟化物(F): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1