About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CNa2O3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
105.99 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E500
酶委員會索引編號:
207-838-8
推薦產品
agency
BP
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
pH值
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
854 °C (anhydrous substance)
密度
2.25 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)O.[O-H]
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
碳酸钠同时是食品和药品的常用成分。在制药应用中,碳酸钠常用作pH调节剂或作为泡腾片、颗粒等口服制剂的二氧化碳来源。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1