Key Documents
1.05581
Supelco
薄层色谱TLC塑料片, 氧化铝 60 F₂₅₄, 中性
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
同義詞:
Neutral Aluminum Oxide 60 F₂₅₄ TLC Plastic Sheets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
aluminum oxide matrix
plastic support
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25 塑料板 20 x 20cm
氧化铝板用于分析不同pH值水平下的碱性和中性化合物。根据所讨论的pH值范围,专业人员可以在两种氧化铝板之间进行选择。在含水条件下,碱性氧化铝板对分离碱性化合物最好,而中性板对分离中性化合物比较理想。由于具有60 Å和150 Å孔径的中性和碱性铝,我们的TLC铝板可在有或没有荧光指示剂的情况下使用,因此可用于多种应用。
聯結
替代:5581-7; 5581
分析報告
层厚度:170 - 220 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
d 10(激光衍射,尺寸分布):3 - 5 µm
d 50(激光衍射,尺寸分布):8 - 12 µm
d 90(激光衍射,尺寸分布):18 - 25 µm
色谱检测:烷烃
hRf值
- 马铃薯碱,生物碱试验:
30 - 40
- 罂粟碱,生物碱试验:70 - 80
在板上测定的典型值:
洗脱缓冲液:二氯甲烷/甲醇(98/2 v/v)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3