Merck
全部照片(3)
重要文件
1.04366
Supelco
正庚烷
greener alternative
for spectroscopy Uvasol®
同義詞:
庚烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CH3
CAS號碼:
分子量::
100.20
Beilstein:
1730763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
205-563-8
NACRES:
NA.03
bp:
98 °C (lit.)
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥99.3% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥55%
220 nm, ≥80%
228 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.26
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 228 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
UV/VIS 和红外光谱中分析结果的准确性取决于是否使用非常纯的溶剂进行样品制备。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 系列是特别被计为用于光谱学和其它需要最高光学纯度化学物质的应用领域。精制过程使得应用更加安全并避免由痕量 UV(紫外线)、IR(红外线)和荧光污染引起对分析结果的错误判断。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 溶剂可提供最佳的紫外线透射率。在所有质量标准中,均确定了5种典型波长的最小透射率。
應用
  • Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1.: 本研究包括使用正庚烷作为酶活性测定溶剂对重组羧酸酯酶进行表征和固定,揭示了其在生物催化和工业过程中的潜在应用价值(Ortega-de la Rosa et al., 2024)。
  • Biomonitoring of volatile organic compounds and organophosphorus flame retardants in commercial aircrews after "fume and smell events".: 本研究采用正庚烷作为检测挥发性有机化合物的分析方法,揭示其在环境健康研究和空气质量监测中的重要价值(Weiss et al., 2024)。
  • Exploring Deactivation Reasons of Biomass-Based Phosphorus-Doped Carbon as a Metal-Free Catalyst in the Catalytic Dehydroaromatization of n-Heptane.: 本文研究了正庚烷脱氢芳构化过程中催化剂的失活,为化学合成的催化剂设计和优化提供了见解 (Yu et al., 2024)。
  • Reversible solvent interactions with UiO-67 metal-organic frameworks.: 本研究探讨了正庚烷与金属有机骨架的相互作用,揭示了其在材料科学和溶剂回收过程中的适用性(Goodenough et al., 2024)。
  • Capillary electrokinetic chromatography for chiral separation of potential SARS-CoV-2 3CL protease inhibitors.: 本研究使用正庚烷,通过毛细管电动色谱法进行制药化合物的手性分离,揭示其在药物开发和分析化学中的作用 (Brier et al., 2024)。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.3 %
蒸发残留物: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0001 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(200 nm): ≥ 20 %
透射率(210 nm): ≥ 55 %
透射率(220 nm): ≥ 80 %
透射率(228 nm): ≥ 90 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(200 nm): ≤ 0.70
吸光度(210 nm): ≤ 0.26
吸光度(220 nm): ≤ 0.10
吸光度(228 nm): ≤ 0.05
吸光度(245 nm): ≤ 0.01
其他說明
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。庚烷是比己烷更环保的溶剂,因此符合“更安全的溶剂和助剂”原则。点击此处以获取更多信息。
法律資訊
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3