Key Documents
1.02022
Supelco
LiChrolut® SCX (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml 标准PP管
package of 50 tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
包裝
package of 50 tubes
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Lichrolut 色谱柱设计用于可靠和快速的固相萃取。这是通过使用分析物与固定相表面之间的强但可逆的相互作用来实现的。各种表面改性允许非极性浸提(Lichrolut RP18和RP18e)、极性浸提(Lichrolut Si和Lichrolut CN)、阳离子交换浸提(Lichrolut SCX)、混合模式浸提(Lichrolut TSC)和聚合物相的非极性浸提(Lichrolut EN),这特别适用于水中农药和酚类物质或体液中药物的浸提。
每个包装50个浸提管
分析報告
外观:符合
法律資訊
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany