重要文件
1.01125
Supelco
Ammonium bromide
for analysis EMSURE® ACS
同義詞:
Ammonium bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
H4BrN
CAS號碼:
分子量::
97.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
235-183-8
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽壓力
<1 hPa ( 25 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (silver nitrate titration)
形狀
solid (deliquescent)
效力
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤5 ppm heavy metals (ACS)
燃燒殘留物
≤0.01%
pH值
6.6 (10 g/L in H2O)
mp
>370 °C (closed capillary tube)
溶解度
970 g/L
密度
2.46 g/cm3
體積密度
1100 kg/m3
負離子痕跡
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
≤5 ppm
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Br-].N.[H+]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 4.5 - 6.0
Bromate (BrO₃): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.2 %
Iodide (I): passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1