Merck
全部照片(5)
重要文件
05-661
Sigma-Aldrich
抗-β-微管蛋白抗体,克隆AA2
clone AA2, Upstate®, from mouse
同義詞:
Tubulin beta-5 chain, beta 5-tubulin, beta Ib tubulin, beta-4 tubulin, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta, tubulin, beta polypeptide
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AA2, monoclonal
物種活性
bovine, human, mouse, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
一般說明
微管是有丝分裂装置,纤毛,鞭毛和细胞骨架元素的组成部分。它们主要由2种可溶性蛋白组成,α-和β-微管蛋白,每种大小约为55 kDa。
针对β-微管蛋白的抗体可用作蛋白质印迹的上样对照。但是,应该注意的是,某些细胞中β微管蛋白的水平可能不稳定。例如,微管蛋白在脂肪组织中的表达非常低(Spiegelman and Farmer,Cell,1982,29(1):53-60),因此β微管蛋白不应用作这些组织的上样对照。
特異性
基于序列同源性,预期具有广泛的物种交叉反应。
该抗体可识别约50 kDa的β-微管蛋白同种型I、II、III、IVa和IVb。与α或γ微管蛋白无交叉反应。
免疫原
纯化牛脑微管蛋白。该抗体识别的表位已定位到氨基酸412-430。
表位:该表位已定位于氨基酸412-430
應用
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
该抗-β-微管蛋白抗体(克隆AA2)经验证可用于WB检测β-微管蛋白。
品質
已通过蛋白质印迹对3T3/A31、PC-12、Jurkat或A431细胞的RIPA裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.1-1.0 µg/mL该批次产品在对3T3/A31、PC-12、Jurkat或A431细胞中检测β-微管蛋白。
標靶描述
50 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有PBS(0.05%叠氮化钠和30%甘油)的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20ºC。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意: 冷藏室温度变化至低于-20ºC时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结
分析報告
对照
包括阳性抗原对照:目录号 12-301,未刺激的A431裂解液。加入2.5 µL 2-巯基乙醇/100 µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20 µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Nrf2/HO-1 pathway activation by manganese is associated with reactive oxygen species and ubiquitin-proteasome pathway, not MAPKs signaling.
Huangyuan Li,Siying Wu,Nian Shi,Shuangqing Lian,Wei Lin
Journal of Applied Toxicology null
Elevated poly-(ADP-ribose)-polymerase activity sensitizes retinoblastoma-deficient cells to DNA damage-induced necrosis.
Liu H, Knabb JR, Spike BT, Macleod KF
Molecular Cancer Research null
Granzyme K activates protease-activated receptor-1.
Cooper, DM; Pechkovsky, DV; Hackett, TL; Knight, DA; Granville, DJ
Testing null
M E Gonzalez-Mejia et al.
Cell death & disease, 1, e64-e64 (2011-03-03)
Apigenin, a natural plant flavonoid with antiproliferative activity, is emerging as a promising compound for cancer prevention and therapy, but its mechanism of action remains unclear. High expression of the small heat-shock protein-27 (Hsp27) in leukemia contributes to the resistance
The Small Heat Shock Protein 27 Is a Key Regulator of CD8+CD57+ Lymphocyte Survival.
Wood KL, Voss OH, Huang Q, Parihar A, Mehta N, Batra S, Doseff AI
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
文章
Loading controls in western blotting application.