Merck
全部照片(5)
重要文件
05-373
Sigma-Aldrich
抗细胞周期蛋白B1抗体,克隆GNS3(8A5D12)
clone GNS3 (8A5D12), Upstate®, from mouse
同義詞:
G2/mitotic-specific cyclin B1, cyclin B1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GNS3 (8A5D12), monoclonal
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CCNB1(891)
mouse ... Ccnb1(268697)
一般說明
G2/有丝分裂特异性cyclin-B1(UniProt: P14635;也称为Cyclin B1)由CCNB1(也称为CCNB)基因编码(基因ID:891)所编码的。细胞周期蛋白是细胞周期依赖性激酶的调节亚基,负责几个细胞靶标的磷酸化。细胞周期蛋白包含核定位序列(NLS),帮助CDK进入细胞核。它们还含有PEST (Pro, Glu, Ser和Thr)序列,通过泛素-蛋白酶体途径降解。一旦CDK完成了它们的作用,它们通过泛素介导的传递到蛋白酶体复合体进行快速的程序化蛋白水解。细胞周期蛋白B1是参与有丝分裂的调节蛋白,与CDK1复合物形成成熟促进因子(MPF)。它被证明在G2/M(有丝分裂)转化的细胞周期控制是必不可少的。它在G2期稳定积累,在有丝分裂时被迅速破坏。因此,cyclin B1-CDK1复合物被认为是有丝分裂进入的关键调控因子。这个复合体在有丝分裂进入前使许多蛋白质磷酸化。 虽然细胞周期蛋白B1有5个丝氨酸磷酸化位点(Ser 116、126、128、133和147),但PLK1对丝氨酸133的磷酸化在前期可调控细胞周期蛋白B1- cdk1复合物进入细胞核。有丝分裂结束时,细胞周期蛋白B1被一个装载靶向亚基CDC20的泛素连接酶(促进后期酶的复合物/环体)迅速清除。 据报道,活化的细胞周期蛋白B1-CDK1复合物通过刺激APC的活性来催化自身的破坏。 (参考文献:Van Zon, W., et al. (2010)。 J. Cell.Biol. 190(4):587-602; Hu, J., et al. (2004).Oncogene 23(34); 5843-5852)。
特異性
该抗体对人类细胞周期蛋白B1(分子量58 kDa)具有特异性。不会与细胞周期蛋白A或细胞周期蛋白D发生交叉反应。
除了人以外,还观察到其与小鼠的弱种属交叉反应性。
應用
免疫沉淀
2 μg先前批次产品在500 μg A431 RIPA裂解液中对人细胞周期蛋白B1和cdc2激酶进行了免疫沉淀,免疫沉淀产物已通过随后使用的抗cdk1/cdc2(PSTAIR)抗体(货号06-923)进行了免疫印迹确定。
蛋白印迹分析: 0.1 mg/mL的该抗体在A431细胞裂解物中检测到细胞周期蛋白B1。
免疫组织化学(石蜡)分析:该抗体稀释为1:250和1:50时,在人扁桃体和人骨髓组织切片中分别检测到细胞周期蛋白B1。
品質
已通过蛋白质印迹分析对来自人A431癌细胞的RIPA裂解物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL该批次产品在人A431癌细胞的RIPA裂解物中检测到细胞周期蛋白B1。
標靶描述
58kda
聯結
替代品:04-220
外觀
形式:纯化
蛋白G纯化的小鼠IgG,保存在含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠的缓冲液中。冻存于 -20°C。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Valosin-containing protein is a multi-ubiquitin chain-targeting factor required in ubiquitin-proteasome degradation.
R M Dai, C C Li
Nature Cell Biology null
Antiproliferation and radiosensitization of caffeic acid phenethyl ester on human medulloblastoma cells.
Lin, Yi-Hsien, et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 57, 525-532 (2006)
Rb inactivation promotes genomic instability by uncoupling cell cycle progression from mitotic control.
Hernando, E; Nahle, Z; Juan, G; Diaz-Rodriguez, E; Alaminos, M; Hemann, M; Michel et al.
Nature null
Phosphorylation-dependent binding of cyclin B1 to a Cdc6-like domain of human separase.
Boos, D; Kuffer, C; Lenobel, R; Korner, R; Stemmann, O
The Journal of Biological Chemistry null
Rac1-dependent recruitment of PAK2 to G2 phase centrosomes and their roles in the regulation of mitotic entry.
May, M; Schelle, I; Brakebusch, C; Rottner, K; Genth, H
Cell Cycle null