重要文件
S-149
Supelco
Serotonin-beta-D-glucuronide solution
new
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H20N2O7
CAS號碼:
分子量::
352.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v))
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
NCCC1=CNC2=CC=C(O[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C=C21
InChI
1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI 密鑰
QALKNDMLQRCLGT-JHZZJYKESA-N
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
48.2 °F
閃點(°C)
9 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)